Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ultraren
Beskrivelse
Brilliant Blue G bruges i analytisk biokemi farvestof og som en P2X7 antagonist. Det bruges også til proteinfarvning efter gelelektroforese. Det bruges til at forberede proteinreagenset til bestemmelse af proteinindholdet i kollagenaseenzymet isoleret fra fiskeaffald. Det kan bruges som farvning for den indre begrænsende membran (ILM) til makulært hul (MH) og epiretinal membran (ERM) operation. Det er nyttigt til SDS-geler, da det let pletter proteiner med minimal baggrundsfarve. Proteinbånd kan visualiseres under farvning. Det er blevet brugt i Bradford farvebindende protein-assay. En mekanisme for farvebinding til protein er blevet foreslået baseret på måling Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG) absorbansspektre under titrering af farvestofreagenset i fravær af protein og dets respons på forskellige polyaminosyrer. Brilliant Blue G er blevet brugt til at bestemme den kritiske micellekoncentration af vaskemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant Blue G |
| Navn note | Ultrapure |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml) og ethanol (40 mg/ml). |
| Mængde | 2 g |
| Fysisk form | Pulver |
| Formel vægt | 854.04 |