missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G soln., klar til brug

Artikelnummer. p-7042799
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15435969

Brand: Thermo Scientific Chemicals J63797.AP

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 854.025
MDL nummer MFCD00078482
InChI nøgle RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC navn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Brilliant Blue G soln.
Navn note Ready-to-Use
FN nummer UN1992
Beilstein 5230822
Formel vægt 854.04
Farve Blå
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske

RUO– Kun brug til forskning

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.