Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G soln., klar til brug
Artikelnummer. 15445969
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445969 1 L 1 L
15435969 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445969 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J63797.K2
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854,025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 854.025
MDL nummer MFCD00078482
InChI nøgle RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie Brilliant Blue G; C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC navn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Blue G soln.
Navn note Klar til brug
FN nummer UN1992
Beilstein 5230822
Farve Blå
Mængde 1 L
Fysisk form Væske
Formel vægt 854.04