Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Brilliant Blue G, ren
Artikelnummer. 15710829 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15710829 100 g Glasflaske 100g
10266390 5 g Glasflaske 5g
10358090 25 g Glasflaske 25g
10398933 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15710829 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191481000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854,025 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 854.025
MDL nummer MFCD00078482
InChI nøgle RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
IUPAC navn natrium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumyliden]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzensulfonat
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Tekniske data
Absorbans 425 (ved lambda min.)
Kemisk navn eller materiale Brilliant blue G
Smeltepunkt >100,0 °C
Absorptionsforhold 0,95 til 1,15
Farvestofindhold 60% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 608 til 618 nm (på 50:50 IMS:H2O)
Tab ved tørring 10% maks. (105 °C)
Emballage Glasflaske
Beilstein 14, II, 450
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 40 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i methanol, ethanol
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 854.02
Grad Ren