Specifications
| Absorbans | 425 (ved lambda min.) |
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant blue G |
| Smeltepunkt | >100,0 °C |
| Absorptionsforhold | 0,95 til 1,15 |
| Farvestofindhold | 60% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 608 til 618 nm (på 50:50 IMS:H2O) |
| Tab ved tørring | 10% maks. (105 °C) |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 14, II, 450 |
| Show More |