Få mere at vide
Coomassie Brilliant Blue G-250, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 11824422
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11824422 25 g Glass Bottle 25g
10618403 50 g Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11824422 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP10025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Brilliant Blue G-250 is a general protein stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6104-58-1
Molekylær formel C47H48N3NaO7S2
Molekylvægt (g/mol) 854.025
InChI nøgle RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Synonym Coomassie™ Blue G-250
PubChem CID 6328534
IUPAC navn sodium;3-[[4-[(Z)-[4-(4-ethoxyanilino)phenyl]-[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]-N-ethyl-3-methylanilino]methyl]benzenesulfonate
SMIL CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Blue G-250
Ekstinktionskoefficient 600g(-1) cm(-1) min.
Identifikation Pass Test
Lambda Max 608 to 612nm
Formel vægt 854.02
Tab ved tørring 5% max.
Emballage Glass Bottle
Farveindeks nr. 42655
Farve Blue
Mængde 25 g
Fysisk form Solid