Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brilliant Black |
| CAS | 2519-30-4 |
| Molekylær formel | C28H17N5Na4O14S4 |
| InChI nøgle | AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J |
| SMIL | CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | tetrasodium;(6E)-4-acetamido-5-oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalen-1-yl]hydrazinylidene]naphthalene-1,7-disulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 867.664 |
| PubChem CID | 6321379 |
| Formel vægt | 871.74 |
| Mængde | 10 g |