Få mere at vide
Brilliant Black BN, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11477972 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11477972 5 g
1 options
Artikelnummer. 11477972 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215263305
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2519-30-4
Molekylær formel C28H17N5Na4O14S4
Molekylvægt (g/mol) 867.664
InChI nøgle AGKKBBSOKGLVTM-YENKNCRGSA-J
Synonym CI 28440, Food Black 1
PubChem CID 6321379
IUPAC navn tetrasodium;(6E)-4-acetamido-5-oxo-6-[[7-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]naphthalen-1-yl]hydrazinylidene]naphthalene-1,7-disulfonate
SMIL CC(=O)NC1=C2C(=C(C=C1)S(=O)(=O)[O-])C=C(C(=NNC3=C4C=C(C=CC4=C(C=C3)N=NC5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C2=O)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brilliant Black BN
Formel vægt 867.7
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver