Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance UTI-medium
Artikelnummer. 15839502
Skift visning
Mængde:
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15839502 -
15823217 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839502 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CM0949C
 Begrænset vare
På lager
Brilliance™ UTI-Agar-enheder er differentierede medier til isolering og formodet differentiering af de almindelige mikroorganismer, der forårsager urinvejsinfektioner (UVI'er), fra kliniske prøver, herunder urinprøver.
Urinvejsinfektion (UVI) opstår på grund af tilstedeværelsen og væksten af mikroorganismer i urinvejene, hvilket giver anledning til en række kliniske symptomer. Fremtrædende menneskelige patogener er ofte forbundet med urinvejsinfektioner, hvor den mest almindelige mikroorganisme involveret i urinvejsinfektioner er E. coli, som udgør omkring 77% af isolaterne. Andre mikroorganismer forbundet med akutte, ukomplicerede urinvejsinfektioner inkluderer Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, andre koagulase-negative stafylokokker, streptokokker og Candida-arter. Andre mikroorganismer er forbundet med komplicerede urinvejsinfektioner, herunder Klebsiella, Enterobacter- og Proteus-arter, Enterococcus-arter og Pseudomonas aeruginosa. Selvom S. aureus sjældent forårsager infektion, er den forbundet med nyreabnormitet, sekundære infektioner til bakteriæmi, kirurgi og kateterisering. Andre koagulase-negative stafylokokker er blevet forbundet med komplicerede infektioner hos personer med urinvejsabnormiteter eller underliggende sygdom.
Differentiering af de almindelige mikroorganismer, der forårsager urinvejsinfektioner (UVI), opnås gennem inddragelse af to kromogener, som målrettes af specifikke enzymer: β-galaktosidase og β-glucosidase. Virkningen af disse enzymer på kromogenerne medfører frigivelse af den farvede komponent inde i bakteriecellen, hvilket resulterer i farvede kolonier. Den farve, der produceres, afhænger af, hvilke enzymer organismerne producerer. β-galactosidase produceres af E. coli, som vokser som lyserøde kolonier. β- Glucosidase produceres af enterokokker, som danner blå eller turkise kolonier. Kløvning af begge kromogener af KESC (Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter) gruppen af coliforme former giver mørkeblå eller lilla kolonier. Tryptofan fungerer som en indikator for tryptofandeaminaseaktivitet (TDA), hvilket resulterer i kolonier af Proteus, Morganella og Providencia-arter med brune haloer. Pepton udgør den ernæringskilde i mediet.
Brilliance™ UTI-agar-enheder anvendes i en diagnostisk arbejdsgang for at hjælpe klinikere med at bestemme potentielle behandlingsmuligheder for patienter, der mistænkes for at have urinvejsinfektioner. Enhederne er kun til professionel brug, er ikke automatiserede og er heller ikke ledsagerdiagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydreret pulver
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Sterilitet Ikke-steril
Målorganismeklasse Bakterielle patogener
Test Type Mikrobiel differentiering