Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity
Beskrivelse
Enumerate, identify and isolate common organisms associated with urinary tract infections within 18 to 24 hours using Thermo Scientific™ Brilliance™ UTI Clarity with no further confirmation for E.coli. Organisms are differentiated through the utilization of one or more chromogens and/or tryptophan. Interpretation is aided by the inclusion of an transparent background, providing a distinct contrast against the seven possible colors of colony growth.
Deß -galactosidaseaktivitet af E. coli og S. saprophyticus resulterer i lyserøde/røde kolonier ogß -glucosidaseaktivitet af enterokokker producerer blå/turkise kolonier; begge enzymers aktivitet på colibakterier giver mørkeblå/lilla kolonier. Tryptophan-deaminaseaktivitet producerer en brun halo omkring kolonier af Proteus-, Morganella- og Providencia -arter. De fleste andre organismer udviser deres naturlige pigmentering.
Specificiteten af Brilliance UTI-klarhed minimerer bekræftende testning, hvor resultaterne for E.coli- bekræftelse samme dag opnås ved hjælp af en hurtig indoltest (DMAC) (MB1448A).
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Elfenben, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Brilliance UTI Clarity |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.