Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar
Artikelnummer. 12678767
Skift visning
Oversigt:
Brilliance Staph 24 Agar
Mængde:
10/Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Oversigt Mængde unitSize
12678767 Brilliance Staph 24 Agar 10/Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 12678767 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO1186A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 DKK
    387.47 DKK / Pakke med 1
    Spare 83.53 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Isoler og opregn koagulase-positive stafylokokker i fødevarer eller kliniske prøver på kun 24 timer med selektive, kromogene Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar.
Isoler og opregn koagulase-positive stafylokokker i fødevarer eller kliniske prøver på kun 24 timer med selektive, kromogene Thermo Scientific™ Brilliance™ Staph 24 Agar. Koagulase-positive stafylokokker (CPS) vokser som mørkeblå kolonier på en klar baggrund, hvilket gør resultaterne meget nemmere at læse end traditionelle Baird-Parker Agar formuleringer.
Isoler og opregn koagulase-positive stafylokokker fra fødevarer eller kliniske prøver på kun 24 timer med dette selektive, kromogene medium for at hjælpe med hurtig fødevaresikkerhedsvurdering eller for at lette hurtigere patientbehandling.
  • Resultater på halvdelen af tiden: 24 timer sammenlignet med de 48 timer, der kræves for Baird-Parker Egg Yolk Tellurite Agar (BP-EYT)
  • Færre bekræftende test: selektive midler er blevet omhyggeligt designet til at hæmme væksten af Gram-negativ flora og ikke-mål Gram-positive organismer
  • Letlæselig test: kromogenet aktiveres specifikt af CPS, som farver positive kolonier mørkeblå, mens koagulase-negative stafylokokker hæmmes eller forbliver farveløse
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Fødevarer, der kræver omfattende håndtering og tilberedning, eller som opbevares ved let forhøjede temperaturer efter tilberedning, er almindeligvis involveret i stafylokokker madforgiftning.
De fleste arter af stafylokokker kan producere en eller anden form for enterotoksin, det forårsagende middel til stafylokokkenteritis. Produktionen af disse enterotoksiner korrelerer stærkt med produktionen af koagulase og/eller termonuklease 1 , som begge bruges som markører for patogenicitet. Når koagulase-positive stafylokokker er udbredt i lavt antal, som de er i mange fødevarer, udgør de en begrænset risiko for infektion. Imidlertid anses CPS-tal på over 1x105 celler/g for at være tilstrækkelige til at producere nok enterotoksin til at inducere gastroenteritis.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Brilliance Staph 24 Agar
Format 90 mm monoplade
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 19,5 g± 1g
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 10/Pk.