Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella
Artikelnummer. 10433863
Skift visning
Format:
90 mm monoplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
10433863 90 mm monoplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10433863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5098A
 Begrænset vare
På lager
Identificer Salmonella spp. i fødevarer med dette kromogene medium, der, når det bruges sammen med One Broth Salmonella, kan barbere to dages fri resultattid sammenlignet med andre metoder.
Identificer hurtigt Salmonella spp. med Thermo Scientific™Brilliance™ Salmonella, indeholdende proprietær Inhibigen teknologi. Brug sammen med One Broth Salmonella for at strømline din arbejdsgang og opnå hurtigere resultater sammenlignet med traditionelle metoder.
Brilliance Salmonella Agar giver et meget selektivt og letlæseligt medium til den formodede identifikation af Salmonella fra fødevarer og miljøprøver.
De Inhibigen indeholdt i dette medium retter sig specifikt mod Escherichia coli med yderligere forbindelser tilsat for at undertrykke væksten af ikke-målorganismer. Differentiering af Salmonella opnås gennem inklusion af to kromogener, der retter sig mod specifikke enzymer: caprylatesterase ogß -glucosidase. Den producerede farve afhænger af, hvilke enzymer organismen besidder.
Differentiering er let med puple Salmonella- kolonier og blå kolonier fra ikke-målorganismer.
For hurtigere resultater under fødevaretestning, brug sammen med One Broth Salmonella (CM1091B) for at opnå resultater inden for to dage.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Creme til pink nuance, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Brilliance Salmonella
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.