Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella agar base
Artikelnummer. p-9247003
Udbytte:
Til 9,3L medium
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 11934112
Brand: Thermo Scientific™ CM1092B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Isoler og identificer formodentlig Salmonella -arter fra fødevareprøver med dette kromogene medium.
Isoler og formodentlig identificer Salmonella -arter fra fødevareprøver med kromogene Thermo Scientific™ Brilliance™ Salmonella-agarbase (Dehydreret).
An Inhibigen forbindelsen består af to komponenter, kombineret af en binding, der kun kan spaltes af et specifikt enzym. Når den er bundet sammen, er inhibitorforbindelsen ikke giftig og kan derfor eksistere i et medium uden at skade mikroorganismer. Når først den er inde i cellen, vil bindingen blive spaltet, hvis målenzymet er til stede. Når bindingen spaltes, frigives inhibitormolekylet og forstyrrer cellevægssyntesen, hvilket forårsager organismens død. Når celler dør og lyserer, frigives fri inhibitor, men den kan ikke optages af andre celler, hvilket resulterer i målrettet hæmning. De Inhibigen i Brilliance Salmonella Agar er målrettet mod Escherichia coli. Novobiocin og cefsulodin, præsenteret som et frysetørret supplement (SR0194), tilsættes til mediet for at hæmme væksten af anden konkurrerende flora såsom Proteus spp. og Pseudomonas spp.
Differentiering af Salmonella fra de andre organismer, der vokser på Brilliance Salmonella Agar, opnås gennem inklusion af to kromogener, der også målretter mod specifikke enzymer: caprylatesterase ogβ -glucosidase. Caprylate esterase er et enzym, der findes i alle samonellae såvel som nogle arter af Klebsiella , Enterobacter og Proteus . Organismer, der besidder caprylatesterase, spalter kromogenet for at frigive en uopløselig lilla kromofor. Efterhånden som cellerne vokser, opbygges kromoforen og producerer en lillafarvet koloni. Nogle Enterobacteriaceae, herunder Klebsiella og Enterobacter , men ikke Salmonella , harβ -glucosidase2. Hvis disse organismer vokser, vil de danne blå eller mørkeblå kolonier, selvom de er esterase-positive, hvilket gør dem nemme at skelne fra lilla Salmonella-kolonier.
Salmonella selektivt tilskud, delnr. SR0194E, er også tilgængelig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brilliance Salmonella Agar Base
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 9,3L medium
Arter Salmonella