Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar
Mængde:
10/Pk.
Format:
90 mm monoplade
Medietype:
Brilliance MRSA 2 Agar
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Opnå resultater efter 18 timer uden behov for re-inkubation af negativer vha Thermo Scientific™Brilliance™ MRSA 2 Agar. Hurtigt eliminere negative resultater og målrette koloniserede patienter til isolation og passende behandling så tidligt som muligt.
Brilliance MRSA 2 Agar er blevet forbedret i forhold til den originale formulering på to måder. Nye hæmmende komponenter i mediet hæmmer væksten af flere ikke-målorganismer. Derudover er de organismer, der vokser, lettere at skelne fra karakteristiske blå MRSA-kolonier gennem inklusion af en ny lyserød modfarvning, hvilket yderligere forbedrer letheden ved fortolkning.
Brilliance MRSA 2 Agar er blevet raffineret til at give større MRSA-kolonier en mere ensartet farve end den tidligere formulering. Den forbedrede genopretning af MRSA, sammen med den øgede selektivitet, gør den nye Brilliance MRSA 2 Agar til et uvurderligt og effektivt værktøj i implementeringen af infektionskontrol.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Brilliance MRSA 2 Agar er blevet raffineret til at give større MRSA-kolonier en mere ensartet farve end den tidligere formulering. Den forbedrede genopretning af MRSA, sammen med den øgede selektivitet, gør den nye Brilliance MRSA 2 Agar til et uvurderligt og effektivt værktøj i implementeringen af infektionskontrol.
- Brilliance MRSA 2 Agar kan inokuleres fra en screeningspodning taget fra hospitalspatient eller personale, fra en isoleret koloni eller fra en flydende suspension.
- MRSA vokser som blå kolonier, som er meget lette at læse på den lyse, uigennemsigtige baggrund.
- Plader inkuberes ved 37 ºC og giver høj sensitivitet og specificitet, med resultater tilgængelige på kun 18 timer. Dette muliggør en hurtig reaktion, så patienten kan modtage den mest passende behandling så tidligt som muligt, hvilket reducerer risikoen for videre overførsel af infektion.
- Nøjagtighed minimerer omkostningerne ved at være med til at sikre, at kun dem, der har behov, får en behandling, der kan være dyr.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Let elfenben, uigennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Medietype | Brilliance MRSA 2 Agar |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 17 g± 5 % |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
Dokumenter
Scientific Resources
Application Notes
Posters
Evaluation of Oxoid Brilliance MRSA 2 Agar
Filstørrelse: 249.4 kB
Product Information
Specification Sheets
Product Specification: PO5310A MRSA 2 Agar (V6)
Filstørrelse: 148.1 kB
Brilliance MRSA2 Product Overview
Filstørrelse: 468.3 kB
Instructions
Brilliance MRSA User Guide
Version: FEB.2016
Filstørrelse: 220.6 kB
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 Agar >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion