Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ MRSA 2 agar/ Brilliance™ Staph 24 Agar
Artikelnummer. 15620589
Oversigt:
Brilliance MRSA 2 Agar/ Brilliance Staph 24 Agar
Mængde:
1 x 10 plader
Fyld volumen:
19 mL
Artikelnummer. 15620589
Brand: Thermo Scientific™ PO1258E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Screen kliniske prøver for tilstedeværelsen af Methicillin Resistent Staphylococcus aureus (MRSA) og differentier koagluase positive og negative stafylokokker.
Træf hurtige behandlingsbeslutninger med hurtig, nøjagtig detektion og identifikation af Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulasepositive stafylokokker ved hjælp af bi-plade kombinationen af Thermo Scientific™Brilliance™ MRSA 2 Agar/ Brilliance™ Staph 24 Agar. Vigtigheden af screening som en del af et effektivt program til at begrænse spredningen af MRSA er velkendt, og hastighed og nøjagtighed af resultater er afgørende. Koloniserede patienter kan derefter isoleres og behandles så tidligt som muligt.
En række medier bruges traditionelt til at screene for MRSA. De fleste af disse har problemer med sensitivitet eller specificitet, og alle kræver op til 48 timers inkubation. Bi-plade kombinationen af Brilliance MRSA 2 Agar/ Brilliance Staph 24 Agar muliggør klar og pålidelig differentiering mellem koagulase positive og negative stafylokokker.
Brilliance MRSA 2 Agar anvender et kromogen til at give en blå farve som følge af fosfataseaktivitet. Dette enzym er til stede i alle MRSA. For at tillade mediet at differentiere MRSA nøjagtigt, indeholder det en kombination af antibakterielle forbindelser designet til at hæmme væksten af en lang række konkurrerende organismer og MSSA'er. Ved at inkludere en ny lyserød modfarvning kan ikke-målorganismer, der vokser, lettere skelnes fra karakteristiske MRSA-kolonier.
Brilliance Staph 24 Agar er et selektivt, kromogent medium til isolering og tælling af koagulasepositive stafylokokker (CPS) i kliniske prøver. Med traditionelle medier, såsom Columbia CAN Agar, er detektion ikke begrænset til stafylokokker, så organismer som streptokokker kan også vokse. Dog Brilliance
Staph 24 Agar reducerer ikke-målorganismers vækst og tillader samtidig alle CPS-stammer at vokse uhæmmet, hvilket giver mere nøjagtige resultater og reducerer antallet af bekræftende tests, der kræves.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Brilliance MRSA 2 Agar/ Brilliance Staph 24 Agar
Format 90 mm monoplade
Produkttype Agar
Fyld volumen 19 mL
Mængde 1 x 10 plader