Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar
Artikelnummer. 11974102
Skift visning
Format:
90 mm monoplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
11974102 90 mm monoplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11974102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5302A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    232.40 DKK / Pakke med 10
    Spare 31.60 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Screen kliniske prøver for tilstedeværelsen af udvidet spektrum beta-lactamase (ESBL)-producerende bakterier på denne nye formulering, som bruger farve til klart at differentiere E. coli .
Opdag udvidet spektrum beta-lactamase-producerende Enterobacteriaceae, mens du selektivt hæmmer AmpC-resistensmekanismer ved hjælp af Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar. Forbedre bearbejdningstiden gennem den direkte podning fra screeningsvab, isoleret koloni eller fra en flydende suspension.
ESBL-producerende E. coli vokser som enten blå eller lyserøde kolonier. ESBL-producerende medlemmer af KESC-gruppen producerer grønne kolonier; Proteus, Morganella og Providencia bruger ikke nogen af chromogenerne, men er i stand til at deaminere tryptohan, hvilket resulterer i solbrune kolonier med en brun halo.
Brilliance ESBL Agar er et selektivt medium til screening af kliniske prøver for tilstedeværelsen af udvidet spektrum beta-lactamase (ESBL)-producerende bakterier. Skel nemt og tydeligt mellem E.coli og KESC-gruppen med forskellige farver for at hjælpe med at identificere ESBL-producerende organismer. Hæmningen af AmpC-producenter reducerer falske positiver og behovet for bekræftende tests.
Dette produkt er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande eller territorier. Kontakt venligst din lokale repræsentant for tilgængelighed.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Østers hvid, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Brilliance ESBL Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.