Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ ESBL Agar/ Brilliance™ CRE Agar
Beskrivelse
Opdag CRE- og ESBL-koloniserede patienter præcist, nemt og hurtigt med Thermo Scientific™Brilliance™ ESBL Agar/ Brilliance™ CRE Agar kromogene bi-plader. Screen kliniske prøver samtidigt for begge udvidede spektrumβ -lactamase- (ESBL)-producerende organismer og carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE) på en enkelt plade for mere rettidig og målrettet behandling af patienter.
Screen kliniske prøver hurtigere med Brilliance ESBL Agar/ Brilliance CRE Agar bi-plader, der kombinerer to letlæselige, kromogene selektive medier. Bi-plade-kombinationen muliggør let identifikation af klinisk relevante ESBL-producerende organismer og CRE.
- Skel nemt og tydeligt mellem E.coli og Klebsiella , Enterobacter , Serratia og Citrobacter (KESC)-gruppen efter forskellige farver
- Reducer falske positiver og behovet for bekræftende tests gennem hæmning af AmpC-producenter
- Opnå resultater på kun 18 timer for carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE)
Brilliance ESBL Agar indeholder cefpodoxim, i kombination med yderligere antibakterielle midler, for at hæmme ikke-ESBL Enterobacteriaceae og for at undertrykke væksten af de fleste AmpC-organismer og anden ikke-ESBL-flora.
Differentiering af de mest udbredte ESBL-producerende organismer opnås gennem inklusion af to chromogener, der specifikt målretter mod to enzymer. Medlemmer af KESC-gruppen udtrykker galactosidase, hvilket resulterer i grønne kolonier. E. coli udtrykker imidlertid galactosidase og glucuronidase, som afhængigt af aktiviteten af de respektive enzymer vil fremstå som blå kolonier. Galactosidase-negativ E. coli (mindre end 5%) vil se lyserød ud. Proteus , Morganella og Providencia bruger ikke nogen af chromogenerne, men er i stand til at deaminere tryptohan, hvilket resulterer i gyldenbrune kolonier med en brun halo. Farveløse kolonier henviser til Salmonella , Acinetobacter eller andre bakterier med andre resistensmekanismer, som kan vokse på dette medium. Ethvert sådant isolat kan være klinisk signifikant og bør undersøges nærmere.
Brilliance CRE Agar indeholder en modificeret carbapenem på et niveau anbefalet af både EUCAST og CLSI, hvilket sikrer pålidelige resultater med en bred vifte af CRE, inklusive dem med New Delhi Metallo-β -lactamase-1 (NDM-1) mekanisme. To-chromogen-systemet adskiller E. coli (pink) fra KESC-gruppen, som bliver blå. Den nye baggrund gør de hvide eller naturligt pigmenterede kolonier af ikke-CRE-organismer, såsom Acinetobacter , nemme at spotte, og resultaterne er tilgængelige på kun 18 timer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Brilliance ESBL Agar/ Brilliance CRE Agar |
| Format | 90 mm bi-plade |
| Produkttype | Agar-plade |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1g |
| Emballagetype | Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |