Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ E. coli / Coliform selektiv agar
Artikelnummer. 11964102
Skift visning
Oversigt:
BrillianceE. coli / Coliform Selektiv
Mængde:
10/Pk.
Fyld volumen:
17 mL
Fremstillingsoprindelse:
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Oversigt Mængde Fyld volumen Fremstillingsoprindelse Pakningsstørrelse
11964102 BrillianceE. coli / Coliform Selektiv 10/Pk. 17 mL Tyskland Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 11964102 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5176A
 Begrænset vare
På lager
Detekter og opregn Escherichia coli og andre coliformer i mad- og vandprøver med dette selektive, kromogene medium.
Detekter og opregn Escherichia coli og andre coliformer i mad- og vandprøver med selektive, kromogene Thermo Scientific™Brilliance™ E. coli / Coliform selektiv agar. Agarbasen bruger to kromogener til at skelne mellem Escherichia coli og andre coliformer. Dette resulterer i lilla E. coli , da de er i stand til at spalte begge kromogener med andre coliformer, hvilket giver lyserøde kolonier.
Genopretning og optælling af Escherichia coli og coliforme bakterier er vigtige indikatorer for miljø- og fødevarehygiejne. Brilliance E. coli / Coliform Selective Agar indeholder to kromogene stoffer:
  • Rose-Gal : registrererß -galactosidase aktivitet
  • X-Glu : registrererß -glucuronidase aktivitet
Påvisning afß -glucuronidase-aktivitet bruges i vid udstrækning til at differentiere Escherichia coli , da dette er til stede i E. coli , men ikke i andre medlemmer af coliforme-gruppen. Da de fleste coliforme bakterier er laktosepositive,ß -galactosidase-aktivitet, kodet af lacZ -genet, bruges derefter til at differentiere denne gruppe fra andre organismer, der er i stand til at vokse på det selektive medium. Dette resulterer i lilla E. coli , da de er i stand til at spalte begge chromogener med andre coliformer, hvilket giver lyserøde kolonier, da de kun spalter galactosid-chromogenet.
Mediet indeholder også natriumlaurylsulfat, der virker som et selektivt middel, der hæmmer væksten af gram-positive organismer. På grund af tilsætningen af tryptofan er den hurtige bekræftelse af E. coli ved dannelse af indol ved hjælp af en plet-indol-test mulig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Elfenben, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt BrillianceE. coli / Coliform Selektiv
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.
Kun til laboratoriebrug.