Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar
Artikelnummer. 13205349
Skift visning
Format:
90 mm monoplade
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Format Pakningsstørrelse
13205349 90 mm monoplade Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 13205349 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO1226A
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Opdag CRE-koloniserede patienter nemmere og tidligere med en kromogen screeningsplade, der giver resultater for carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE) på kun 18 timer.
Opdag CRE-koloniserede patienter nemmere og tidligere i brug Thermo Scientific™ Brilliance™ CRE Agar, en kromogen screeningsplade, der giver resultater på kun 18 timer for carbapenem-resistente Enterobacteriaceae (CRE). Giver mulighed for mere rettidig og målrettet behandling af patienter, samtidig med at den potentielle overførsel og spredning af disse patogene organismer begrænses.
Traditionelt har CRE-detektion været afhængig af antimikrobiel modtagelighedstest i forbindelse med synergistiske metoder, såsom Modified Hodge Test (MHT). MHT er dog teknisk krævende, og resultaterne er ofte subjektive og åbne for fortolkning, så det anbefales ikke længere af CLSI eller EUCAST. Efterhånden som antallet af CRE, der isoleres, er steget, især i geografiske områder som Indien, Grækenland, Israel, Tyrkiet og New York i USA, så er behovet for en nøjagtig, brugervenlig screeningsmetode øget til hurtigere at identificere koloniserede patienter.
Brilliance CRE Agar gør det let at opdage CRE-koloniserede patienter. Formuleringen indeholder en modificeret carbapenem på et niveau anbefalet af både EUCAST og CLSI, hvilket sikrer pålidelige resultater med en bred vifte af carbapenem-resistente organismer, herunder New Delhi Mettaloβ -lactamase-1 (NDM-1). To-kromogensystemet adskiller E. coli (lyserød) fra KESC-gruppens organismer, som vokser blåt. Andre carbapenem-resistente organismer, der ikke er fra Enterobacteriaceae-familien, f.eks. Acinetobacter , kan vokse, men de producerer hvide eller naturligt pigmenterede kolonier, som er lette at få øje på mod den nye turkise baggrund. Den nye baggrund gør de hvide eller naturligt pigmenterede kolonier af ikke-CRE-organismer, såsom Acinetobacter , nemme at spotte, hvilket alt sammen betyder, at du kan screene for CRE direkte fra patientprøver på kun 18 timer.
Plader inkuberes ved 37 ºC og giver høj sensitivitet og specificitet med resultater tilgængelige på kun 18 til 24 timer. Dette muliggør en hurtig reaktion fra infektionskontrolteams og gør det muligt for patienten at modtage den mest passende behandling så tidligt som muligt. Nøjagtighed minimerer omkostningerne ved at sikre, at kun dem, der har brug for det, får en behandling, der kan være dyr.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå/grøn, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Brilliance CRE Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 19,5 g± 1,0 g
Emballagetype Flow indpakket - enkelt lag
Mængde 10/Pk.