Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida agar
Artikelnummer. 13255369
Skift visning
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Tyskland
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fremstillingsoprindelse Pakningsstørrelse
13255369 Tyskland Pakke med 10
12987188 Storbritannien Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13255369 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5170A
 Begrænset vare
På lager
Opnå hurtige, nøjagtige resultater med et selektivt differentielt kromogent medium, der isolerer og identificerer klinisk relevante Candida spp., herunder C. albicans .
Udfør rettidig og målrettet svampedræbende terapi ved hjælp af Thermo Scientific™ Brilliance™ Candida agar. Denne kromogene formulering producerer fire forskellige diagnostiske farver til den formodede identifikation af klinisk signifikante Candida-arter og giver hurtigere, lettere at læse resultater sammenlignet med traditionelle medier.
Isoler, differentier og identificer Candida albicans og Candida tropicalis fra andre Candida spp. inden for 48 timer med dette selektive differentielle kromogene medium.
Brilliance Candida Agar indeholder to kromogene substrater, som spaltes af enzymer, som visse Candida -arter besidder; hexosaminidase og alkalisk fosfatase. Enzymernes virkning på chromogenerne resulterer i en opbygning af farve i kolonien. Den producerede farve afhænger af, hvilke enzymer organismerne besidder. Candida tropicalis, C. albicans og C. dubliniensis besidder alle hexosaminidase, som resulterer i grønfarvede kolonier; andre metaboliske reaktioner af C. tropicalis producerer imidlertid et lokaliseret fald i pH, hvilket resulterer i mørkeblå kolonier. Alkalisk fosfataseaktivitet i C. krusei resulterer i en brun eller lyserød pigmentering, mens C. glabrata , C. kefyr , C. parapsilosis og C. lusitaniae fremstår som en række forskellige beige/brune/gule farver på grund af blandingen af naturlig pigmentering og en vis alkalisk fosfataseaktivitet. Erfarne brugere kan muligvis differentiere disse arter efter farve og kolonimorfologi.
De kromogene farvereaktioner på en uigennemsigtig baggrund muliggør hurtig og nem differentiering af Candida spp. især når blandede infektioner er til stede. Chloramphenicol hæmmer bakterievækst, selv efter langvarig inkubation.
Candida spp. kan isoleres fra blod, hjerne, sputum, cerebrospinalvæske, hornhindeafskrabninger, ydre øregang, negle, paranasal sinus, hud, subkutant væv, synovialvæske, urin og vaginale prøver. Candida spp, er det mest almindelige svampepatogen, der påvirker mennesker. Infektioner forårsaget af Candida spp. er forskelligartede, lige fra overfladiske og lokale til dybtliggende og udbredte. Candida albicans og Candida glabrata udgør 70-80% af gærisolater, der er udvundet fra patienter med invasiv sygdom.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Østers hvid, uigennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Brilliance Candida Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.