Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar
Artikelnummer. p-6220030
Format:
90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse:
Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12719080
Brand: Thermo Scientific™ PO1185A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Identificer og opregn Campylobacter jejuni og C. coli nøjagtigt og effektivt fra fjerkræprøver på pladelæservenlige, kromogene plader.
Nøjagtigt, specifikt og let opregn Campylobacter jejuni og C. coli fra fjerkræ og relaterede prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar. Det gennemsigtige medium, hvorpå Campylobacter producerer tydelige mørkerøde kolonier, gør identifikation og optælling betydeligt nemmere end på traditionel trækul eller blodholdig agar. Mediets gennemsigtighed tillader også opregning ved hjælp af pladelæsere for endnu større effektivitet.
Campylobacter er endemisk i mange fjerkræpopulationer, hvor Campylobacter jejuni og Campylobacter coli er ansvarlige for størstedelen af infektionerne. Efterhånden som lovgivningen bevæger sig i retning af enumerative grænser for Campylobacter i fjerkræ, vil fødevareproducenter lægge pres på fjerkrævirksomheder for at levere kød med et lavt antal Campylobacter for at reducere infektion hos mennesker.
Brilliance CampyCount Agar er blevet valideret og godkendt af MicroVal (ifølge ISO 16140: 2003 standard) mod referencemetoden ISO/TS 10272-2: 2006 for selektiv optælling af termotolerante Campylobacter -arter, især C. jejuni og C. coli , i fjerkræprodukter. Denne undersøgelse omfattede både O.B.I.S. Campy kit og Oxoid™ Dryspot Campylobacter-test som alternative bekræftelsesmetoder til dem, der er beskrevet i referencemetoden ISO/TS 10272-2: 2006.
  • Letlæseligt kromogent medium, der producerer mørkerøde kolonier på en gennemsigtig baggrund
  • Øg effektiviteten og nøjagtigheden - gennemsigtigt medium tillader opregning på pladelæsere
  • Hurtige resultater - bekræftet Campylobacter- tal på så lidt som 72 timer, når det bruges sammen med O.B.I.S. campy (ID0800) el Oxoid™ Campylobacter testsæt (DR0150)
  • Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Vores produkter fremstilles og distribueres over hele verden gennem et stort netværk af virksomhedsejede faciliteter for at sikre, at du modtager det friskeste, højest ydende medium som muligt. For den hurtigste levering anbefaler vi, at du vælger produktets varenummer med en fremstillingsoprindelse tættest på dig.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 10 °C
Oversigt Brilliance CampyCount Agar
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Storbritannien
Produkttype Agar
Fyld vægt 19,5 g± 1g
Emballagetype Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning
Mængde 10/Pk.
Ansvarsfraskrivelse: Ikke beregnet til IVD-brug.