Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar
Beskrivelse
Nøjagtigt, specifikt og let opregn Campylobacter jejuni og C. coli fra fjerkræ og relaterede prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ Brilliance™ CampyCount Agar. Det gennemsigtige medium, hvorpå Campylobacter producerer tydelige mørkerøde kolonier, gør identifikation og optælling betydeligt nemmere end på traditionel trækul eller blodholdig agar. Mediets gennemsigtighed tillader også opregning ved hjælp af pladelæsere for endnu større effektivitet.
Brilliance CampyCount Agar er blevet valideret og godkendt af MicroVal (ifølge ISO 16140: 2003 standard) mod referencemetoden ISO/TS 10272-2: 2006 for selektiv optælling af termotolerante Campylobacter -arter, især C. jejuni og C. coli , i fjerkræprodukter. Denne undersøgelse omfattede både O.B.I.S. Campy kit og Oxoid™ Dryspot Campylobacter-test som alternative bekræftelsesmetoder til dem, der er beskrevet i referencemetoden ISO/TS 10272-2: 2006.
- Letlæseligt kromogent medium, der producerer mørkerøde kolonier på en gennemsigtig baggrund
- Øg effektiviteten og nøjagtigheden - gennemsigtigt medium tillader opregning på pladelæsere
- Hurtige resultater - bekræftet Campylobacter- tal på så lidt som 72 timer, når det bruges sammen med O.B.I.S. campy (ID0800) el Oxoid™ Campylobacter testsæt (DR0150)
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 10 °C |
| Oversigt | Brilliance CampyCount Agar |
| Format | 90 mm monoplade |
| Fremstillingsoprindelse | Storbritannien |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 19,5 g± 1g |
| Emballagetype | Indpakket i enkelt cellulosebaseret filmindpakning |
| Mængde | 10/Pk. |
Ansvarsfraskrivelse: Ikke beregnet til IVD-brug.