Få mere at vide
Brilanestrant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475408
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475408 10 mg -
16441597 50 mg 50mg
16428127 5 mg -
16416016 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475408 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12864
MedChemExpress Brilanestrant (ARN-810; GDC-0810) is an orally bioavailable selective estrogen receptor degrader (SERD) with IC50 of 0.7 nM.
Brilanestrant (ARN-810
Specifications
Kemisk navn eller materiale Brilanestrant
CAS 1365888-06-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H20ClFN2O2
Mængde 10 mg
Synonym ARN-810 GDC-0810
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (223.76 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)/C=C/C1=CC=C(/C(C2=CC3=C(NN=C3)C=C2)=C(C4=CC=C(F)C=C4Cl)/CC)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 446.9
Formel vægt 446.9
Procent renhed 98.53%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death