Få mere at vide
Brij ∣r L23, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022856
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
Artikelnummer. 11432478
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15809.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Brij™ L23 bruges i Stein-Moore kromatografi. Anvendes i schleroterapi behandlinger, hos dem, der lider af misdannelser og mutationer i blodkar. Det fungerer som et overfladeaktivt middel i Micellær elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand (40
mg/ml) ved 20 C °methanol, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Anvendes som et befugtningsmiddel, et rengøringsmiddel eller en emulgator. Brij ™L23 er et vaskemiddel, der bruges til at måle koncentrationen af kønrøg i lungevæv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij 35
Smeltepunkt ∽35°C to 40°C
Mængde 250 g
Lineær formel CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Opløselighedsinformation Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol.
Formel vægt 1199.57
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij L23
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.