Få mere at vide
Brij∣r L23
Artikelnummer. 11432478
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432478 250 g 250g
11422478 1000 g 1000g
11442478 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15809.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230,39 g/mol
Brij™ L23 bruges i Stein-Moore kromatografi. Anvendes i schleroterapi behandlinger, hos dem, der lider af misdannelser og mutationer i blodkar. Det fungerer som et overfladeaktivt middel i Micellær elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed Opløseligt i vand (40
mg/ml) ved 20 C °methanol, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Anvendes som et befugtningsmiddel, et rengøringsmiddel eller en emulgator. Brij ™L23 er et vaskemiddel, der bruges til at måle koncentrationen af kønrøg i lungevæv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij 35
Smeltepunkt ∽35 °C til 40 °C
Mængde 250 g
Lineær formel CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (40 mg/ml) ved 20 °C methanol, kloroform og ethanol.
Formel vægt 1199.57
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij L23
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.