Få mere at vide
Brij ∣r L23, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Brij™ L23 bruges i Stein-Moore kromatografi. Anvendes i schleroterapi behandlinger, hos dem, der lider af misdannelser og mutationer i blodkar. Det fungerer som et overfladeaktivt middel i Micellær elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Brij™ L23 bruges i Stein-Moore kromatografi. Anvendes i schleroterapi behandlinger, hos dem, der lider af misdannelser og mutationer i blodkar. Det fungerer som et overfladeaktivt middel i Micellær elektrokinetisk kromatografi (MEKC).
Opløselighed Opløseligt i vand (40
mg/ml) ved 20 C °methanol, chloroform og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel. Anvendes som et befugtningsmiddel, et rengøringsmiddel eller en emulgator. Brij ™L23 er et vaskemiddel, der bruges til at måle koncentrationen af kønrøg i lungevæv.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brij™ L23 |
| Smeltepunkt | ∼35°C to 40°C |
| Mængde | 1000 g |
| Lineær formel | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol. |
| Formel vægt | 1199.57 |
Sikkerhed og håndtering
- Brij L23
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.