Få mere at vide
Brij∣r L23, elektroforese-reagens
Artikelnummer. 15467329
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15467329 250 g 250g
15457329 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467329 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66096.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 9002-92-0
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ L23
Farve Hvid
Navn note Elektroforese-reagens
CAS 9002-92-0
Fysisk form Voksagtigt fast stof
Smeltepunkt ∼35 °C til 40 °C
Mængde 250 g
MDL nummer MFCD00080891
Synonym Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 1199.57