Få mere at vide
Brij L23, TRC
Artikelnummer. 30428645
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30428645 10 g
1 options
Artikelnummer. 30428645 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68827510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C58H118O24
Molekylvægt (g/mol) 1199.54
Synonym Brij™ 35 Tricosaethylene Glycol Mono-n-dodecyl Ether
SMIL CCCCCCCCCCCC[(OCH2CH2)nOH]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyoxyl Lauryl Ether
Mængde 10 g
Formel vægt 1198.8