Få mere at vide
Brij™ C20
Artikelnummer. 10792705 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10792705 2.5 kg 2.5kg
10515121 5 g 5g
10748562 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792705 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344290025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9004-95-9 | C56H114O21 | 1123.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-95-9
Molekylær formel C56H114O21
Molekylvægt (g/mol) 1123.51
MDL nummer MFCD00080892
InChI nøgle NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(20) cetyl ether
PubChem CID 2724259
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ C20
Farve Hvid
Syreværdi 1mg KOH/g max.
Fysisk form Pellets
Smeltepunkt 35.4°C to 39.6°C
Mængde 2.5 kg
Flammepunkt >149°C
Hydroxylværdi 45 to 60mg KOH/g
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Plastflaske
Lineær formel C16H33(OCH2CH2)20OH
Vand 1% max.
Merck Index 10, 7449
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in lower alcohols, insoluble in propylene glycol, coal-tar hydrocarbo, n, cottonseed and mineral oil
IUPAC navn 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60-icosaoxahexaheptacontan-1-ol
Formel vægt 1123.5