Få mere at vide
Brij™ 98
Artikelnummer. 10641832 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10641832 500 g Glasflaske 500g
10117553 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10641832 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347185000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9004-98-2 | C58H116O21 | 1149,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9004-98-2
Molekylær formel C58H116O21
Molekylvægt (g/mol) 1149.55
MDL nummer MFCD00074369
InChI nøgle TVSFHLHLHUYZNN-KTKRTIGZSA-N
Synonym Polyoxyethylene(20) oleyl ether
PubChem CID 5364713
IUPAC navn (69Z)-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60-icosaoxaoctaheptacont-69-en-1-ol
SMIL CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ 98
Farve Hvid til cremet
Syreværdi 1 mg KOH/g maks.
Fysisk form Blødt voksagtigt fast stof
Kogepunkt >100,0 °C
Smeltepunkt 30,0 °C
Tæthed 1.0700g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt >150 °C
Hydroxylværdi 50 til 65 mg KOH/g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.07
Lineær formel C18H35(OCH2CH2)nOH
Vand 3% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, toluen, propylenglycol, uopløselig i bomuldsfrøolie, mineralolie
Formel vægt 1149.56
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij|TS 98
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.