Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brij™ 98 |
| Farve | Hvid til cremet |
| Syreværdi | 1 mg KOH/g maks. |
| Fysisk form | Blødt voksagtigt fast stof |
| Kogepunkt | >100,0 °C |
| Smeltepunkt | 30,0 °C |
| Tæthed | 1.0700g/mL |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | >150 °C |
| Hydroxylværdi | 50 til 65 mg KOH/g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Brij|TS 98
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.