Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brij™ -58 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 11891455 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
6 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11891455 6 x 10 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11891455 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 28336
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Oprenset Brij-58 vaskemiddel, der er stabiliseret og leveres som en 10% opløsning i 10mL glasampuller til proteinforskning og molekylærbiologi.
Thermo Scientific™ Surfact-Amps 58 Detergent Solution er højrenset Brij™ -58 vaskemiddel stabiliseret og leveret som en 10% opløsning i 10mL glasampuller.
Dette er en letanvendelig 10 % (vægt/volumen) opløsning af renset Brij™ -58 vaskemiddel til brug i rutinemæssige og efterspurgte proteinforskningsmetoder og molekylærbiologiske teknikker. Brij-58 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes i HPLC-applikationer.
Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til pæne rengøringsmidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
Brij-58– et ikke-ionisk detergent til brug som et overfladeaktivt middel i HPLC
Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
Detergentegenskaber:
  • Molekylvægt: 1120
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Samlet antal: 70
  • Micelle molekylvægt: 82.000
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,077 mM (0,0086 %, w/v)
  • Cloud Point:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store at Room Temperature
Form Liquid
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 6 x 10 mL