Få mere at vide
Brij™ L23 PHARMA-PA-(MV), tidligere navn Brij™ 35
Artikelnummer. 10043100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
HDPE plastikflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10043100 500 g HDPE plastikflaske 500g
10124810 250 g HDPE plastikflaske 250g
10226430 1 kg HDPE plastikflaske 1kg
11956941 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10043100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228345000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    584.34 DKK
    504.65 DKK / 500g
    Spare 79.69 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(23)lauryl ether
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ 35
Farve Hvid
Syreværdi 5 mg KOH/g maks.
Fysisk form Voksagtige pellets
Kogepunkt >100,0 °C
Smeltepunkt 33,0 °C til 40,0 °C
Mængde 500 g
Flammepunkt >149 °C
Hydroxylværdi 40 til 60 mg KOH/g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage HDPE plastikflaske
Lineær formel C12H25(OCH2CH2)23OH
Vand 1% maks.
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, propylenglykol, uopløselig i mineralolie og vegetabilske olier
Formel vægt 1199.56