Få mere at vide
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496591 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496591 100 g 100g
11406601 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496591 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219484080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 DKK
    195.90 DKK / 100g
    Spare 10.10 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BRIJ 35
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BRIJ 35 molecular biology reagent
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: BRIJ 35