Få mere at vide
BRIJ™ 35, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406601 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11406601 250 g -
11496591 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11406601 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219484083
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene 23 Lauryl Ether
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BRIJ 35
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BRIJ 35, reagens til molekylærbiologi
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i