Få mere at vide
Brij™ 35, For Synthesis, MilliporeSigma™
Artikelnummer. 15828690
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastic bottle
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage
15828690 1 kg Plastic bottle
15818690 250 g Plastic bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15828690 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8019621000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
  • Used for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyethylene glycol lauryl ether
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyoxyethylene lauryl ether
Farve White
Fysisk form Liquid
Kogepunkt 100°C
Tæthed 1.05g/cm3 (20°C)
pH 5.5 to 7.0 (at 100 g/L, H2O, 20°C)
Mængde 1 kg
Flammepunkt >149°C
Hydroxylværdi 45 to 50
Emballage Plastic bottle
Pour Point 33°C
Vand <3.0% (Karl Fisher)
Opløselighedsinformation Soluble in water at 25°C
Vis mere Vis mindre
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.