Få mere at vide
Brij™ 35, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10366553
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10366553 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10366553 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP345500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This nonionic detergent is used for solubilizing proteins and isolating membrane complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ 35
Farve White
CAS 9002-92-0
Fysisk form Solid
Smeltepunkt 40°C
pH 5.5 to 7.0
Mængde 500 g
Hydroxylværdi 40 to 60
Identifikation Pass Test
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C14H30O2
Lineær formel C12H25 (OCH2CH2)n
Vand 3% max.
MDL nummer MFCD00043063
Merck Index 15, 7675
Synonym Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 230.39
Formel vægt 1199.56