Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brij™ -35 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 13424269 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13424269 500 mL 500ml
11841455 6 x 10 mL Pakke med 6
13414269 50 mL 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13424269 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85118
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Stabiliseret Brij-35 detergent leveret som 10 % og 30 % opløsninger til brug i forskellige proteinmetoder, herunder cellelyse og HPLC.
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions er stabiliseret 10% og 30% opløsninger af Brij-35 vaskemiddel til brug i forskellige proteinmetoder.
Yderligere information og online bestilling
Brij-35 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes som en komponent i cellelysebuffere eller som et overfladeaktivt middel i forskellige HPLC-applikationer. Vaskemidlet tilbydes i to former: -en Thermo Scientific Surfact-Amps™ Detergentopløsning (høj renhed, 10 % opløsning) og en standardopløsning på 30 %.
Surfact-Amps Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til neet-vaskemidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
  • Brij-35–et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
  • Nøjagtig– 10% og 30% vaskemiddelopløsninger i ultrarent vand
  • Nem at bruge– opløsninger er nemme at dispensere og fortynde til brug
Detergentegenskaber:
  • Molekylvægt: 1225g
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Samlet antal: 40
  • Micelle molekylvægt: 49.000 g
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, w/v)
  • Cloud Point:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Surfact-Amps Vaskemiddelopløsning (delnr. 28316):
  • Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
  • Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
  • Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
  • Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Form Væske
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstype Detergentopløsning
Mængde 500 mL