Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brij™ -35 Surfact-Amps™ Vaskemiddelopløsning
Artikelnummer. 13414269 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
500 mL
6 x 10 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Pakke med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13414269 50 mL 50ml
11841455 6 x 10 mL Pakke med 6
13424269 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13414269 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 85117
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Stabiliseret Brij-35 detergent leveret som 10 % og 30 % opløsninger til brug i forskellige proteinmetoder, herunder cellelyse og HPLC.
Thermo Scientific™ Brij-35 Detergent Solutions er stabiliseret 10% og 30% opløsninger af Brij-35 vaskemiddel til brug i forskellige proteinmetoder.
Yderligere information og online bestilling
Brij-35 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes som en komponent i cellelysebuffere eller som et overfladeaktivt middel i forskellige HPLC-applikationer. Vaskemidlet tilbydes i to former: -en Thermo Scientific Surfact-Amps™ Detergentopløsning (høj renhed, 10 % opløsning) og en standardopløsning på 30 %.
Surfact-Amps Detergent Solutions (10 % w/v) giver uovertruffen renhed, kvalitet og stabilitet. I modsætning til neet-vaskemidler, som er ekstremt tyktflydende, Surfact-Amps 10 % opløsninger er nemme at pipettere og dispensere nøjagtigt. De overfladeaktive opløsninger er omhyggeligt forberedt og pakket under nitrogen i glasampuller, hvilket sikrer stabilitet og eliminerer ophobning af peroxider og nedbrydningsprodukter.
Højdepunkter:
  • Brij-35–et ikke-ionisk detergent til brug i forskellige proteinmetoder
  • Nøjagtig– 10% og 30% vaskemiddelopløsninger i ultrarent vand
  • Nem at bruge– opløsninger er nemme at dispensere og fortynde til brug
Detergentegenskaber:
  • Molekylvægt: 1225g
  • Detergentklasse: Ikke-ionisk
  • Samlet antal: 40
  • Micelle molekylvægt: 49.000 g
  • Kritisk micellekoncentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, w/v)
  • Cloud Point:> 100 °C
  • Dialyserbar: Nej
Surfact-Amps Vaskemiddelopløsning (delnr. 28316):
  • Nøjagtig– præcis 10 % vaskemiddelopløsning i ultrarent vand
  • Nem at bruge– opløsningen er enkel at dispensere og fortynde til brug
  • Enestående ren– mindre end 1,0 μækv./ml peroxider og carbonyler
  • Stabil– pakket i glasampuller under inert nitrogengas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Form Væske
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstype Detergentopløsning
Mængde 50 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij-35 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethoxylated lauryl alcohol
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.