Få mere at vide
Thermo Scientific™ Brij™ -35, 30 % opløsning
Artikelnummer. 10538893 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
950 mL
Artikelnummer. Mængde
10538893 950 mL
1 options
Artikelnummer. 10538893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 20150
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Stabiliseret Brij-35 detergent leveret som 10 % og 30 % opløsninger til brug i forskellige proteinmetoder, herunder cellelyse og HPLC.
Denne Thermo Scientific formulering af Brij 35 er en stabiliseret 30 % (vægt/vægt) opløsning af Brij-35 vaskemiddel til brug i forskellige proteinmetoder. Brij 35 er et ikke-ionisk polyoxyethylen-overfladeaktivt middel, der oftest anvendes som en komponent i cellelysebuffere eller et overfladeaktivt middel i forskellige HPLC-applikationer.
Denne Thermo Scientific formulering er Brij 35 en stabiliseret 30% (w/w) opløsning af Brij-35 vaskemiddel til brug i forskellige proteinmetoder. Brij 35 er en ikke-ionisk polyoxyethylen-surfaktant, der oftest bruges som komponent i cellelysebuffere eller som tensid i forskellige HPLC-applikationer.
Egenskaber ved Brij 35 vaskemiddel:
• Molekylvægt: 1225 g
• vaskemiddelklasse: Ikke-ionisk
• aggregeringstal: 40
• Micelle Molekylvægt: 49.000 g
• Kritisk Micellekoncentration (CMC): 0,09 mM (0,011 %, med udgangspunkt)
• Skypunkt: >100 °C
• Dialysebar: Ingen
funktioner ved denne Thermo Scientific vaskemiddelsopløsning:
• Et ikke-ionisk vaskemiddel til brug i forskellige proteinmetoder
•. Præcis—  30% detergentopløsning i ultrarent vand
•. En høj viskositetsopløsning, der kan varmes op til 70 °C for nem håndtering. Det anbefales. For lavviskositetsprodukt henvises til 13424269, 10% Brij 35
specifikationer for denne Thermo Scientific Brij 35 30% opløsning:
• Visuel: Klar, farveløs, viskøs væske, fri for fremmed materiale.
• Koncentration: 27,0 til 30,0%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Brij-35, 30% Solution
Produkttype Detergent
Indhold og opbevaring Store at Room Temperature
Form Liquid
Produktlinje Brij, Surfact-Amps
Reagenstype Detergent Solution
Mængde 950 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij-35, 30% Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dodecan-1-ol