Få mere at vide
Brij™ 35, 30 w/v % opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3734204 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Artikelnummer. 10265731
Brand: Thermo Scientific Acros 329581000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ 35
Farve Farveløs
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Fysisk form Geléstof ved 25 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Mængde 100 ml
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.03
Molekylær formel C58H118O24
Lineær formel C12H25(OCH2CH2)23OH
MDL nummer MFCD00080891
Fieser 06,70
Merck Index 15, 7675
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 1199.56
Procent renhed 29 to 31%