Få mere at vide
Brij™ 35, 30 w/v % opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Brij™ 35 |
| Farve | Farveløs |
| CAS | 9002-92-0, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Geléstof ved 25 °C |
| Tæthed | 1.0300g/mL |
| Mængde | 2,5 l |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.03 |
| Molekylær formel | C58H118O24 |
| Lineær formel | C12H25(OCH2CH2)23OH |
| Vis mere |