Få mere at vide
Brij™ L23-SO-(AP), 30 w/v % sol i vand, tidligere navn Brij™ 35
Artikelnummer. 10265731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
1 l
2,5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10265731 100 ml 100ml
10798172 1 l 1 L
10318653 2,5 l 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10265731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329581000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 9002-92-0 | C58H118O24
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ 35
Farve Farveløs
CAS 9002-92-0, 7732-18-5
Fysisk form Geléstof ved 25 °C
Tæthed 1.0300g/mL
Mængde 100 ml
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.03
Molekylær formel C58H118O24
Lineær formel C12H25(OCH2CH2)23OH
MDL nummer MFCD00080891
Fieser 06,70
Merck Index 15, 7675
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 1199.56
Procent renhed 29 til 31%