Få mere at vide
Melford BRIJ-35
Artikelnummer. 30018116
Skift visning
Mængde:
5 pakker
Artikelnummer. Mængde
30018116 5 pakker
1 options
Artikelnummer. 30018116 Leverandør Melford Leverandørnr. B740201
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Proteomics Grad.
Proteomics Grad. Peroxidfrit rengøringsmiddel i engangs ampuller. Ideel til proteinisolering og prøveforberedelse. Leveres med 5 ampuller pr.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale BRIJ-35
CAS 9002-92-0, 7732-18
Mængde 5 pakker