Specifications
| Color | Colorless to Yellow |
| Acid Value | 2mg KOH/g max. |
| Physical Form | Liquid |
| Melting Point | 14.0°C |
| Density | 0.9500g/mL |
| Quantity | 500 g |
| Flash Point | >149°C |
| Hydroxyl Value | 145 to 165mg KOH/g |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Show More |
Safety and Handling
- Brij|TS 30
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- H318-Causes serious eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.