Få mere at vide
Brij™ 30
Artikelnummer. 10134510 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10134510 500 g 500g
10591154 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10134510 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 216725000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9002-92-0
Molekylær formel C14H30O2
Molekylvægt (g/mol) 230.39
MDL nummer MFCD00043063
InChI nøgle SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyoxyethylene(4)lauryl ether
IUPAC navn 2-(dodecyloxy)ethan-1-ol
SMIL CCCCCCCCCCCCOCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Brij™ 30
Farve Farveløs til gul
Syreværdi 2 mg KOH/g maks.
Fysisk form Væske
Smeltepunkt 14,0 °C
Tæthed 0.9500g/mL
Mængde 500 g
Flammepunkt >149 °C
Hydroxylværdi 145 til 165 mg KOH/g
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4510 til 1,4530
Specifik vægtfylde 0.95
Viskositet 30 mPa (25 °C)
Lineær formel C12H25(OCH2CH2)4OH
Vand 1% maks.
Fieser 01,892
Merck Index 15, 7675
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i lavere alkoholer, propylenglycol, uopløselig i mineralolie, bomuldsfrøolie
Formel vægt 362.54
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Brij|TS 30
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.