Få mere at vide
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Artikelnummer. 17827071
Skift visning
Oversigt:
CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
RFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
YFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
mCherry BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
17827071 mCherry BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
17897061 RFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
17807071 YFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
17817071 CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
15980213 GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17827071 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A54743
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00 DKK
    1589.65 DKK / Pakke med 25
    Spare 530.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BrightComp eBeads kompensationsperler giver en ensartet, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorescerende proteinudtrykkende prøver.
•Tre niveauer af intensitet, perfekt til alle prøver, uanset niveauet af udtryk
• Næsten identisk, spektralt matchet farvestof til fluorescerende protein
• Konsekvent, pålidelig ydeevne
Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer med næsten identiske, spektralt matchede fluorescerende proteinfarvestof samt negative kontrolperler i en enkelt dråbeflaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt mCherry BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Mængde 25 prøver
Excitationsbølgelængdeområde 561 nm
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Kompensationsperler