Få mere at vide
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Artikelnummer. 17807071
Oversigt:
CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
RFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
YFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
mCherry BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 17807071
Brand: Invitrogen™ A54741
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
BrightComp eBeads kompensationsperler giver en ensartet, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorescerende proteinudtrykkende prøver.
•Tre niveauer af intensitet, perfekt til alle prøver, uanset niveauet af udtryk
• Næsten identisk, spektralt matchet farvestof til fluorescerende protein
• Konsekvent, pålidelig ydeevne
Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer med næsten identiske, spektralt matchede fluorescerende proteinfarvestof samt negative kontrolperler i en enkelt dråbeflaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt YFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Mængde 25 prøver
Excitationsbølgelængdeområde 488 nm
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produkttype Kompensationsperler