Få mere at vide
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Artikelnummer. 15980213
Skift visning
Oversigt:
CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
RFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
YFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
mCherry BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15980213 GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt Pakke med 25
17897061 RFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
17807071 YFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
17817071 CFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
17827071 mCherry BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15980213 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10514
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
BrightComp eBeads kompensationsperler giver en ensartet, nøjagtig og brugervenlig teknik til indstilling af flowcytometrikompensation ved brug af fluorescerende proteinudtrykkende prøver.
  • Tre niveauer af intensitet, perfekt til alle prøver, uanset niveauet af udtryk
  • Næsten identisk, spektralt matchet farvestof til fluorescerende protein
  • Konsekvent, pålidelig ydeevne
Nøjagtig kompensation er afgørende for effektiv flerfarveanalyse i flowcytometri. Hvert sæt indeholder polystyrenmikrosfærer med næsten identiske, spektralt matchede fluorescerende proteinfarvestof samt negative kontrolperler i en enkelt dråbeflaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsperlesæt
Indhold og opbevaring Opbevares ved 2 °C til 8 °C. FRYS IKKE.
Til brug med (udstyr) Flowcytometre
Mængde 25 prøver
Farve Grøn
Excitationsbølgelængdeområde 488/525
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Flowcytometri
Produktlinje eBeads
Produkttype Kompensationsperler