Få mere at vide
Hirschmann™ Lyst forede tællekamre
Produkttype:
Tællekammer (Burker)
Tællekammer (Fuch-Rosenthal)
Tællekammer (Neubauer)
Tællekammer (Thoma)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbelt net kendelse
- Lyst foret
- Med LOT-nummer på emballagen
- Mærket med: kan bruges indtil, CE i henhold til IVD 98/79 EC
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tællekammer (Burker) |
| Dybde (metrisk) | 0.1 mm |
| Certificeringer/compliance | CE i henhold til IVD 98/79 EF |
| Inkluderer | 2 hæmocytometer glasdæksler |